Imprimer
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932970-1G OR932970-250MG
APOSOR932970-1GEA 184 EUR
APOSOR932970-1G APOSOR932970-250MG
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formule: C₆H₄ClN₃
Poids moléculaire: 153.569 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12024539
Numéro CAS: 1111638-10-8