Imprimer
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932774-1G OR932774-250MG OR932774-5G
APOSOR932774-1GEA 115 EUR
APOSOR932774-1G APOSOR932774-250MG APOSOR932774-5G
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18800923
Numéro CAS: 34569-15-8