Imprimer
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(tert-Butyl)-N-methylaniline
OR932750-1G OR932750-250MG
APOSOR932750-1GEA 310 EUR
APOSOR932750-1G APOSOR932750-250MG
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
4-tert-Butyl-N-methylaniline
Formule: C₁₁H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111157
Numéro CAS: 5279-59-4