Imprimer
4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932740-1G OR932740-250MG
APOSOR932740-1GEA 132 EUR
APOSOR932740-1G APOSOR932740-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
4-Chloro-7-methoxyquinazoline
Formule: C₉H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738758
Numéro CAS: 55496-52-1