Imprimer
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR932724-1G OR932724-500MG
APOSOR932724-1GEA 1110 EUR
APOSOR932724-1G APOSOR932724-500MG
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Formule: C₇H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20134006
Numéro CAS: 1148130-30-6