Imprimer
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
OR932692-1G OR932692-250MG OR932692-5G
APOSOR932692-1GEA 250 EUR
APOSOR932692-1G APOSOR932692-250MG APOSOR932692-5G
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₂H₄N₄O
Point de fusion: 286…290 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23140949
Numéro CAS: 1003-35-6