Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09863191 Numéro CAS: 2134-38-5 |