Imprimer
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methoxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)benzaldehyde
OR932660-1G OR932660-250MG
APOSOR932660-1GEA 134 EUR
APOSOR932660-1G APOSOR932660-250MG
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02629380
Numéro CAS: 105337-42-6