Imprimer
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932513-1G OR932513-250MG
APOSOR932513-1GEA 133 EUR
APOSOR932513-1G APOSOR932513-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977521
Numéro CAS: 1210781-03-5