Imprimer
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932479-1G OR932479-250MG
APOSOR932479-1GEA 213 EUR
APOSOR932479-1G APOSOR932479-250MG
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Formule: C₉H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016047
Numéro CAS: 123531-27-1