Imprimer
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR932404-1G OR932404-250MG
APOSOR932404-1GEA 132 EUR
APOSOR932404-1G APOSOR932404-250MG
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Formule: C₇H₁₁NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13180512
Numéro CAS: 856255-87-3