Imprimer
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932355-100G OR932355-25G
APOSOR932355-100GEA 243 EUR
APOSOR932355-100G APOSOR932355-25G
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001582
Numéro CAS: 487-51-4