Imprimer
Ethyl 1-bromocyclopropanecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932351-1G OR932351-250MG
APOSOR932351-1GEA 31.6 EUR
APOSOR932351-1G APOSOR932351-250MG
Ethyl 1-bromocyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl 1-bromocyclopropanecarboxylate
Formule: C₆H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314227
Numéro CAS: 89544-83-2