Imprimer
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932350-10G OR932350-1G OR932350-25G OR932350-100G
APOSOR932350-10GEA 68.3 EUR
APOSOR932350-10G APOSOR932350-1G APOSOR932350-25G APOSOR932350-100G
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride
Formule: C₃H₈ClN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050517
Numéro CAS: 4535-90-4