4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09261120 Numéro CAS: 181950-57-2 |