Imprimer
Boc-DL-tert-leucine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932319-1G OR932319-25G OR932319-5G
APOSOR932319-1GEA 122 EUR
APOSOR932319-1G APOSOR932319-25G APOSOR932319-5G
Boc-DL-tert-leucine 97%
Boc-DL-tert-leucine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057782
Numéro CAS: 169870-82-0