Imprimer
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932171-1G OR932171-250MG
APOSOR932171-1GEA 451 EUR
APOSOR932171-1G APOSOR932171-250MG
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703574
Numéro CAS: 1588441-13-7