Imprimer
Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932165-1G OR932165-5G
APOSOR932165-1GEA 0 EUR
APOSOR932165-1G APOSOR932165-5G
Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314279
Numéro CAS: 52980-28-6