Imprimer
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR932073-1G OR932073-250MG
APOSOR932073-1GEA 116 EUR
APOSOR932073-1G APOSOR932073-250MG
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Formule: C₉H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073117
Numéro CAS: 331949-55-4