Imprimer
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(tert-Butyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9319-1G OR9319-5G
APOSOR9319-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9319-1G APOSOR9319-5G
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
tert-Butylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₂₁BO₂
Poids moléculaire: 184.084 g/mol
Densité: 0.87 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657801
Numéro CAS: 99810-76-1