Imprimer
tert-Butyl cyanomethylpropylcarbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931864-1G OR931864-250MG
APOSOR931864-1GEA 806 EUR
APOSOR931864-1G APOSOR931864-250MG
tert-Butyl cyanomethylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl cyanomethylpropylcarbamate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953056
Numéro CAS: 1247796-07-1