Imprimer
(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (1-oxopropan-2-yl)carbamate
OR931836-1G OR931836-250MG
APOSOR931836-1GEA 487 EUR
APOSOR931836-1G APOSOR931836-250MG
(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester 95%
(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031700
Numéro CAS: 114857-00-0