Imprimer
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931805-1G OR931805-5G
APOSOR931805-1GEA 88.6 EUR
APOSOR931805-1G APOSOR931805-5G
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
2,4-Dichloro-5-methylphenol
Formule: C₇H₆Cl₂O
Point de fusion: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520109
Numéro CAS: 1124-07-8