Imprimer
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acetic acid
OR931801-1G OR931801-5G
APOSOR931801-1GEA 85.7 EUR
APOSOR931801-1G APOSOR931801-5G
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066923
Numéro CAS: 17253-11-1