Imprimer
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931787-1G OR931787-5G
APOSOR931787-1GEA 219 EUR
APOSOR931787-1G APOSOR931787-5G
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691767
Numéro CAS: 67483-48-1