4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₄BrNO Poids moléculaire: 161.985 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD13689016 Numéro CAS: 7064-37-1 |