Imprimer
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931671-1G OR931671-250MG
APOSOR931671-1GEA 985 EUR
APOSOR931671-1G APOSOR931671-250MG
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂·2ClH
Poids moléculaire: 195.09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910172
Numéro CAS: 85127-50-0