Imprimer
2-Chlorocarbonyl-2-methyl-propionic acid ethyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
OR931629-1G OR931629-250MG OR931629-5G
APOSOR931629-1GEA 197 EUR
APOSOR931629-1G APOSOR931629-250MG APOSOR931629-5G
2-Chlorocarbonyl-2-methyl-propionic acid ethyl ester 95%
2-Chlorocarbonyl-2-methyl-propionic acid ethyl ester
Formule: C₇H₁₁ClO₃
Poids moléculaire: 178.613 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01961298
Numéro CAS: 64244-87-7