Imprimer
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931608-1G OR931608-250MG
APOSOR931608-1GEA 400 EUR
APOSOR931608-1G APOSOR931608-250MG
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059975
Numéro CAS: 915924-91-3