Imprimer
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR931550-1G OR931550-250MG OR931550-5G
APOSOR931550-1GEA 108 EUR
APOSOR931550-1G APOSOR931550-250MG APOSOR931550-5G
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂NO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18392427
Numéro CAS: 942199-56-6
UN: 1759
ADR: 8,III