Imprimer
2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931545-1G OR931545-25G OR931545-5G
APOSOR931545-1GEA 145 EUR
APOSOR931545-1G APOSOR931545-25G APOSOR931545-5G
2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
2-Ethoxy-1-pyrroline
Formule: C₆H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11618011
Numéro CAS: 931-46-4