Imprimer
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-(Chloromethyl)phenyl)acetic acid
OR931497-1G OR931497-5G
APOSOR931497-1GEA 68.3 EUR
APOSOR931497-1G APOSOR931497-5G
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200800
Numéro CAS: 95335-46-9