Imprimer
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931478-1G OR931478-250MG
APOSOR931478-1GEA 415 EUR
APOSOR931478-1G APOSOR931478-250MG
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457570
Numéro CAS: 227279-10-9