Imprimer
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931441-1G OR931441-250MG
APOSOR931441-1GEA 104 EUR
APOSOR931441-1G APOSOR931441-250MG
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320495
Numéro CAS: 7145-71-3