Imprimer
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931425-1G OR931425-250MG
APOSOR931425-1GEA 609 EUR
APOSOR931425-1G APOSOR931425-250MG
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-aminopyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566236
Numéro CAS: 773140-43-5