Imprimer
Aminotriester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR931286-1G OR931286-5G OR931286-250MG
APOSOR931286-1GEA 180 EUR
APOSOR931286-1G APOSOR931286-5G APOSOR931286-250MG
Aminotriester 95%
Aminotriester
Formule: C₂₂H₄₁NO₆
Point de fusion: 60…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07357283
Numéro CAS: 136586-99-7