Imprimer
(1R,2S,3R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-diol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931219-1G OR931219-5G
APOSOR931219-1GEA 164 EUR
APOSOR931219-1G APOSOR931219-5G
(1R,2S,3R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-diol 95%
(1R,2S,3R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-diol
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784411
Numéro CAS: 56614-57-4