Imprimer
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931213-1G OR931213-250MG
APOSOR931213-1GEA 806 EUR
APOSOR931213-1G APOSOR931213-250MG
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663468
Numéro CAS: 383127-43-3