Imprimer
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931210-1G OR931210-250MG
APOSOR931210-1GEA 770 EUR
APOSOR931210-1G APOSOR931210-250MG
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367902
Numéro CAS: 106726-82-3