Imprimer
1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931157-1G OR931157-250MG
APOSOR931157-1GEA 714 EUR
APOSOR931157-1G APOSOR931157-250MG
1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester 95%
1H-Pyrrole-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formule: C₈H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02328549
Numéro CAS: 2818-08-8