Imprimer
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931131-1G OR931131-250MG
APOSOR931131-1GEA 841 EUR
APOSOR931131-1G APOSOR931131-250MG
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
6-Chloroquinazolin-2-amine
Formule: C₈H₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368133
Numéro CAS: 20028-71-1