Imprimer
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR931092-1G OR931092-5G
APOSOR931092-1GEA 125 EUR
APOSOR931092-1G APOSOR931092-5G
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₄OSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064053
Numéro CAS: 2199-32-8