Imprimer
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930848-1G OR930848-5G
APOSOR930848-1GEA 136 EUR
APOSOR930848-1G APOSOR930848-5G
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Poids moléculaire: 187.241 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864592
Numéro CAS: 219921-68-3