Imprimer
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR930788-250MG OR930788-1G
APOSOR930788-250MGEA 437 EUR
APOSOR930788-250MG APOSOR930788-1G
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026792
Numéro CAS: 191608-09-0