Imprimer
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930677-1G OR930677-250MG
APOSOR930677-1GEA 400 EUR
APOSOR930677-1G APOSOR930677-250MG
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864610
Numéro CAS: 64693-47-6