Imprimer
1-(Dimethylamino)-2-methylpropan-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930662-1G OR930662-5G
APOSOR930662-1GEA 77 EUR
APOSOR930662-1G APOSOR930662-5G
1-(Dimethylamino)-2-methylpropan-2-ol 95%
1-(Dimethylamino)-2-methylpropan-2-ol
Formule: C₆H₁₅NO
Poids moléculaire: 117.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11934288
Numéro CAS: 14123-48-9
UN: 1993
ADR: 3 III