Imprimer
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930579-1G OR930579-250MG
APOSOR930579-1GEA 806 EUR
APOSOR930579-1G APOSOR930579-250MG
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07700128
Numéro CAS: 62455-70-3