Imprimer
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930554-1G OR930554-250MG
APOSOR930554-1GEA 213 EUR
APOSOR930554-1G APOSOR930554-250MG
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800551
Numéro CAS: 92-14-8