Imprimer
Ethyl l-thiazolidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR930528-1G OR930528-5G
APOSOR930528-1GEA 0 EUR
APOSOR930528-1G APOSOR930528-5G
Ethyl l-thiazolidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl l-thiazolidine-4-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂S·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09031280
Numéro CAS: 86028-91-3