Imprimer
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR930522-1G OR930522-5G
APOSOR930522-1GEA 116 EUR
APOSOR930522-1G APOSOR930522-5G
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone 95%
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
Poids moléculaire: 233.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828179
Numéro CAS: 1049706-72-0